Trifluoroacetohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC200408-25G
APOSPC200408-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC200408-25G
Trifluoroacetohydrazide, tech
Trifluoroacetohydrazide
Formel: C₂H₃F₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221440
CAS-Nummer: 1538-08-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge