Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin


Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
MW: 334.92 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/0.1mmHg
Melting Pt: 70…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153113
CAS-Nummer: 88149-49-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge