1,1-Difluoropropane (FC-272fb) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2405-5G
APOSPC2405-5GEA 435 EUR InStock
APOSPC2405-5G
1,1-Difluoropropane (FC-272fb) 97%
1,1-Difluoropropane (FC-272fb)
Formel: C₃H₆F₂
Siedepunkt: 44415 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258968
CAS-Nummer: 430-61-5
UN: 3161
ADR: 2.1,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge