1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 404 EUR InStock
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzol 97%
1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Siedepunkt: 73…75 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221470
CAS-Nummer: 22225-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge