2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 507 EUR InStock
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103358
CAS-Nummer: 1824270-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge