3-Fluor-4-methylthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC32663-1G
APOSPC32663-1GEA 149 EUR InStock
APOSPC32663-1G
3-Fluor-4-methylthiobenzamid
3-Fluor-4-methylthiobenzamid
Formel: C₈H₈FNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00275549
CAS-Nummer: 175277-87-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge