2-Fluor-6-(4-methylphenylthio)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3823X-1G
APOSPC3823X-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC3823X-1G
2-Fluor-6-(4-methylphenylthio)benzonitril 97%
2-Fluor-6-(4-methylphenylthio)benzonitril
Formel: C₁₄H₁₀FNS
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068207
CAS-Nummer: 175204-11-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge