2-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC401045-1G
APOSPC401045-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC401045-1G
2-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine
2-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine
Formel: C₁₄H₆F₆N₂O
MW: 332.201 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664116
CAS-Nummer: 338759-13-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge