5-Fluoro-6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402049-250MG
APOSPC402049-250MGEA 244 EUR InStock
APOSPC402049-250MG
5-Fluoro-6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
5-Fluoro-6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₆FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12924344
CAS-Nummer: 1007455-25-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge