1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol
1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol
Formel: C₁₇H₁₄FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260389
CAS-Nummer: 714953-86-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge