(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408296-500MG
APOSPC408296-500MGEA 495 EUR InStock
APOSPC408296-500MG
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂S·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21098440
CAS-Nummer: 1354010-06-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge