[4-(Difluoromethyl)-3-methyl-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410446-1G
APOSPC410446-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410446-1G
[4-(Difluoromethyl)-3-methyl-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[4-(Difluoromethyl)-3-methyl-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₄H₁₃F₂N₅O₂
MW: 321.282 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08697724
CAS-Nummer: 1006444-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge