5-Fluoro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methoxy]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410471-1G
APOSPC410471-1GEA 980 EUR InStock
APOSPC410471-1G
5-Fluoro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methoxy]aniline
5-Fluoro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methoxy]aniline
Formel: C₁₁H₁₂FN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08699522
CAS-Nummer: 1006468-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge