1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC411317-1G PC411317-25G PC411317-5G
APOSPC411317-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC411317-1G APOSPC411317-25G APOSPC411317-5G
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03420211
CAS-Nummer: 925179-02-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge