Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 EUR InStock
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine


Formel: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164.09 g/mol
Melting Pt: 168…171 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151833
CAS-Nummer: 1546-80-1
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge