Caesium perfluoroheptanoate 5 mM in Wasser/Acetonitril (1:1)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4289-10ML
APOSPC4289-10MLEA 85.7 EUR InStock
APOSPC4289-10ML
Caesium perfluoroheptanoate 5 mM in Wasser/Acetonitril (1:1)
Caesium perfluoroheptanoate
Formel: C₇F₁₃O₂·Cs
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038276
CAS-Nummer: 171198-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge