9-(4-Bromobutyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9H-fluorene-9-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430251-1G
APOSPC430251-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC430251-1G
9-(4-Bromobutyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9H-fluorene-9-carboxamide
9-(4-Bromobutyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9H-fluorene-9-carboxamide
Formel: C₂₀H₁₉BrF₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27978674
CAS-Nummer: 182438-98-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge