Galdenr® HT230
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4387H-100G
APOSPC4387H-100GEA 107 EUR InStock
APOSPC4387H-100G
Galdenr® HT230
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
Siedepunkt: 230 °C
Melting Pt: –77 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00748117
CAS-Nummer: 69991-67-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge