Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4467-25G
APOSPC4467-25GEA 217 EUR InStock
APOSPC4467-25G
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Formel: C₄H₃BF₃KS
MW: 190.032 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701626
CAS-Nummer: 192863-37-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge