3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 109 EUR InStock
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formel: C₇H₄F₄O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842695
CAS-Nummer: 1417220-63-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge