4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC450109-5G
APOSPC450109-5GEA 1080 EUR InStock
APOSPC450109-5G
4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)aniline
4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)aniline
Formel: C₉H₉F₄NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00551780
CAS-Nummer: 58761-14-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge