(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450275-100G PC450275-25G PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA 1080 EUR InStock
APOSPC450275-100G APOSPC450275-25G APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Formel: C₈H₈F₃NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763601
CAS-Nummer: 112941-35-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge