Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC4513L-100G PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA 415 EUR InStock
APOSPC4513L-100G APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.


Formel: C₅F₁₀O
Siedepunkt: 35…36 °C
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –20 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00191577
CAS-Nummer: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge