(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 197 EUR InStock
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFN·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12547495
CAS-Nummer: 1253790-80-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge