Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate


Formel: C₈H₇FN₂O₄
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839221
CAS-Nummer: 346691-23-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge