Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC501961-1G PC501961-250MG
APOSPC501961-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC501961-1G APOSPC501961-250MG
Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.0249 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026006
CAS-Nummer: 1150163-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge