Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC502130-1G PC502130-250MG PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC502130-1G APOSPC502130-250MG APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10000921
CAS-Nummer: 647020-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge