3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC502426-1G PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA 1090 EUR InStock
APOSPC502426-1G APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
MW: 255.004 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28789179
CAS-Nummer: 1582732-86-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge