3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)-N-hydroxypropanamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510048-5G
APOSPC510048-5GEA 1330 EUR InStock
APOSPC510048-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)-N-hydroxypropanamide
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)-N-hydroxypropanamide
Formel: C₁₄H₁₉FN₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115558
CAS-Nummer: 898404-67-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge