2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5131-1G PC5131-250MG PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA 683 EUR InStock
APOSPC5131-1G APOSPC5131-250MG APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Formel: C₃H₅F₃O₂
Siedepunkt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858187
CAS-Nummer: 362631-84-3
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge