1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520815-250MG PC520815-500MG
APOSPC520815-250MGEA 120 EUR InStock
APOSPC520815-250MG APOSPC520815-500MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₄H₆F₃N·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109575
CAS-Nummer: 112738-67-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge