6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53191-250MG
APOSPC53191-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSPC53191-250MG
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437639
CAS-Nummer: 799274-08-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge