3-Chloro-5-(2-fluoroethoxy)pyridazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535069-250MG
APOSPC535069-250MGEA 87 EUR InStock
APOSPC535069-250MG
3-Chloro-5-(2-fluoroethoxy)pyridazine 95+%
3-Chloro-5-(2-fluoroethoxy)pyridazine
Formel: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176.576 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19688855
CAS-Nummer: 1346691-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge