6-Fluoro-2-morpholinonicotinic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540068-100MG
APOSPC540068-100MGEA 48 EUR InStock
APOSPC540068-100MG
6-Fluoro-2-morpholinonicotinic acid ≥98%
6-Fluoro-2-morpholinonicotinic acid
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640841
CAS-Nummer: 2070856-05-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge