2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 642 EUR InStock
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115895
CAS-Nummer: 886498-13-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge