1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formel: C₁₀H₉F₉O₂
MW: 332.17 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C/5mmHg
Dichte: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236094
CAS-Nummer: 1799-84-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge