Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% in wässriger Lösung

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7130-100G PC7130-10G PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA 236 EUR InStock
APOSPC7130-100G APOSPC7130-10G APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% in wässriger Lösung
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.


Formel: C₂HF₃O·H₂O
Siedepunkt: 104…105 °C
Melting Pt: 68…70 °C
Dichte: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167359
CAS-Nummer: 33953-86-5
UN: 1989
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge