4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660253
CAS-Nummer: 886501-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge