4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7308-25MG
APOSPC7308-25MGEA 242 EUR InStock
APOSPC7308-25MG
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Melting Pt: 189…190 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077529
CAS-Nummer: 29218-07-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge