Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-(Trifluormethoxy)benzonitril


Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 61…62 °C/8mmHg
Dichte: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042409
CAS-Nummer: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge