Perfluorohept-2-ene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7688-5G
APOSPC7688-5GEA 172 EUR InStock
APOSPC7688-5G
Perfluorohept-2-ene
Perfluorohept-2-ene
Formel: C₇F₁₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094437
CAS-Nummer: 1582-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge