7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 292 EUR InStock
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213.1560 g/mol
Melting Pt: 266…269 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006779
CAS-Nummer: 322-97-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge