2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8415-1G
APOSPC8415-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC8415-1G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Melting Pt: 95…97 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01315051
CAS-Nummer: 98968-77-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge