1-(4-Fluorophenyl)pyrazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC902184-1G
APOSPC902184-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC902184-1G
1-(4-Fluorophenyl)pyrazole 96%
1-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12192639
CAS-Nummer: 81329-32-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge