2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC905878-5G
APOSPC905878-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC905878-5G
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile
Formel: C₁₆H₁₀FN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28133450
CAS-Nummer: 1021298-68-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge