4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC9304-1G
APOSPC9304-1GEA 418 EUR InStock
APOSPC9304-1G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95+%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃BrClF₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458132
CAS-Nummer: 914636-26-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge