2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC9372-1G PC9372-5G
APOSPC9372-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC9372-1G APOSPC9372-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Formel: C₁₁H₁₄FNO₄S
Melting Pt: 159…161 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664351
CAS-Nummer: 250714-79-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge