4-Amino-3-fluorbenzoesäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
4-Amino-3-fluorbenzoesäure 97+%
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Melting Pt: 212…218 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01660374
CAS-Nummer: 455-87-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge