Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid ≥85% (durch Acidimetrie), Plätzchen USP, NF, Ph. Eur., BP, rein

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

141515.0416 141515.1211 141515.1214
APPC141515.0416EA 0 EUR InStock
APPC141515.0416 APPC141515.1211 APPC141515.1214
Kaliumhydroxid ≥85% (durch Acidimetrie), Plätzchen USP, NF, Ph. Eur., BP, rein
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
Siedepunkt: 1327 °C
Melting Pt: 360 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 85,0 - 100,5%
Identity according to pharmacopoeias Passes test
Appearance of solution Passes test
Insoluble substances Passes test
Chloride (Cl) 0,005%
Phosphate (PO₄) 0,002%
Sulfate (SO₄) 0,005%
Carbonate (as K₂CO₃) 1,0%
Residual solvents (Ph.Eur/USP) Passes test
Heavy metals (as Pb) 0,001%
Aluminium (Al) 0,002%
Calcium (Ca) 0,005%
Iron (Fe) 0,001%
Magnesium (Mg) 0,005%
Sodium (Na) 1,0%
Cadmium (Cd) 0,5 ppm
Lead (Pb) 5 ppm
Arsenic (As) 1 ppm
Mercury (Hg) 1,5 ppm
Cobalt (Co) 5 ppm
Vanadium (V) 10 ppm
Nickel (Ni) 20 ppm
Thallium (Tl) 5 ppm
Gold (Au) 10 ppm
Palladium (Pd) 10 ppm
Iridium (Ir) 10 ppm
Osmium (Os) 10 ppm
Rhodium (Rh) 10 ppm
Ruthenium (Ru) 10 ppm
Selenium (Se) 15 ppm
Silver (Ag) 15 ppm
Platinum (Pt) 10 ppm
Lithium (Li) 55 ppm
Antimony (Sb) 120 ppm
Barium (Ba) 140 ppm
Molybdenum (Mo) 25 ppm
Copper (Cu) 250 ppm
Tin (Sn) 600 ppm
Chromium (Cr) 25 ppm

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..