Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure 5 mol/l (5 N) volumetrische Lösung

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


182109.1211
APPC182109.1211EA 46.4 EUR InStock
APPC182109.1211
Salzsäure 5 mol/l (5 N) volumetrische Lösung
Salzsäure


Formel: HCl
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Density at 20/4 1,081 - 1,085 g/ml
Appearance Clear colourless liquid
Solubility Miscible with water
Storage RT

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge